Tlačiť
Jodistan draselný 99.5%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
198391000 198395000 198390025
ACRO198391000EA 131.17 EUR
ACRO198391000 ACRO198395000 ACRO198390025
Jodistan draselný 99.5%, extra pure
Jodistan draselný
Vzorec: KlO₄
Teplota tavenia: 582 °C
Hustota: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011407
Číslo CAS: 7790-21-8
EINECS: 232-196-0
OSN: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07739