Tlačiť
Jodid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
409286-100G 409286-10G 409286-1G
SIAL409286-100GEA 576.01 EUR
SIAL409286-100G SIAL409286-10G SIAL409286-1G
Jodid sodný, Sigma-Aldrich®
Jodid sodný
Vzorec: NaI
Teplota varu: 1300 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 662 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705