Tlačiť
Jodid sodný ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
217638-5G 217638-25KG
217638-5GEA 44.93 EUR
217638-5G HONC217638-25KG
Jodid sodný ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Jodid sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: NaI
Teplota varu: 1,304 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 662 °C
Hustota: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003532
Číslo CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay of I 83.8 - 85.4 %
Water (Karl Fischer) Max. 1.0 %