Tlačiť
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
518018-10G 518018-50G
SIAL518018-10GEA 144 EUR
SIAL518018-10G SIAL518018-50G
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Jodid lithný
Vzorec: ILi
Teplota varu: 1177 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 450 °C
Hustota: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011092
Číslo CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557