Tlačiť
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
450952-25G 450952-5G
SIAL450952-25GEA 925.39 EUR
SIAL450952-25G SIAL450952-5G
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Jodid lithný
Vzorec: ILi
Teplota varu: 1177 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 450 °C
Hustota: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011092
Číslo CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557