Tlačiť
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
439746-25G 439746-5G
SIAL439746-25GEA 974.73 EUR
SIAL439746-25G SIAL439746-5G
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Jodid lithný
Vzorec: ILi
Teplota varu: 1177 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 450 °C
Hustota: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011092
Číslo CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557