Tlačiť
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
218219-10G 218219-250G 218219-50G
SIAL218219-10GEA 173.84 EUR
SIAL218219-10G SIAL218219-250G SIAL218219-50G
Jodid lithný, Sigma-Aldrich®
Jodid lithný
Vzorec: ILi
Mw: 133.85
Teplota varu: 1177
Teplota tavenia: 450
Hustota: 3.49 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011092
Číslo CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557