Tlačiť
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2963-100G P2963-500G
SIALP2963-100GEA 164.06 EUR
SIALP2963-100G SIALP2963-500G
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Teplota varu: 1330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 686 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727