Tlačiť
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dipotassium diiodide, Kali iodide
MQ200
204102-10G 204102-250G 204102-50G
SIAL204102-10GEA 94.53 EUR
SIAL204102-10G SIAL204102-250G SIAL204102-50G
Jodid draselný, Sigma-Aldrich®
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Mw: 166
Teplota varu: 1330
Teplota tavenia: 686
Hustota: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727