Tlačiť
Jodid draselný
Dodávateľ: Lovibond
501210 501211
LOVI501210EA 24.71 EUR
LOVI501210 LOVI501211
Jodid draselný
Jodid draselný
Vzorec: Kl
Teplota varu: 1330 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 686 °C
Hustota: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011405
Číslo CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727