Tlačiť
Hydrid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
223441-50G 223441-10G 223441-1KG
SIAL223441-50GEA 305.23 EUR
SIAL223441-50G SIAL223441-10G SIAL223441-1KG
Hydrid sodný, Sigma-Aldrich®
Hydrid sodný
Vzorec: HNa
Mw: 24
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003471
Číslo CAS: 7646-69-7
EINECS: 231-587-3
OSN: 1427
ADR: 4.3 I