Tlačiť
Lithium hydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
201049-100G 201049-10G 201049-500G 201049-5G
SIAL201049-100GEA 270.36 EUR
SIAL201049-100G SIAL201049-10G SIAL201049-500G SIAL201049-5G
Lithium hydride, Sigma-Aldrich®
Lithium hydride
Vzorec: HLi
Teplota tavenia: 680 °C
Hustota: 0,685…0.725 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011074
Číslo CAS: 7580-67-8
EINECS: 231-484-3
OSN: 1414
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,05555