Tlačiť
Hexakyanoželezitan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
455946-100G 455946-25G
SIAL455946-100GEA 1288.2 EUR
SIAL455946-100G SIAL455946-25G
Hexakyanoželezitan draselný, Sigma-Aldrich®
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
Mw: 329.25
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011392
Číslo CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712