Tlačiť
Hexakyanoželezitan draselný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
26810.232EA 71.3 EUR
26810.232 26810.298
Hexakyanoželezitan draselný 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
Mw: 329.25
Hustota: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011392
Číslo CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Hexacyanoferrate (II) (as Fe(CN)6) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm