Tlačiť
Hexakyanoželezitan draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000
1.04973.0100EA 120.74 EUR
1.04973.0100 1.04973.0250 1.04973.1000
Hexakyanoželezitan draselný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011392
Číslo CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 464 g/l (20 °C)
Molar Mass 329.25 g/mol
Bulk Density 900 - 1000 kg/m3
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)