Tlačiť
Hexakyanoželezitan draselný 99+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
424120050 424125000 424120025
ACRO424120050EA 40.51 EUR
ACRO424120050 ACRO424125000 ACRO424120025
Hexakyanoželezitan draselný 99+% ACS
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011392
Číslo CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Ferro compounds ≤0.05 % as ferrocyanide ion ¢Fe(CN)6!4-
Insoluble matter ≤0.005 %