Tlačiť
Hexakyanoželezitan draselný 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
223115000 223110025 223111000
ACRO223115000EA 129.56 EUR
ACRO223115000 ACRO223110025 ACRO223111000
Hexakyanoželezitan draselný 99+% for analysis
Hexakyanoželezitan draselný
Vzorec: K₃Fe(CN)₆
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011392
Číslo CAS: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to red Crystals and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate II ≤0.05 %