Tlačiť
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449903-10G 449903-2G
SIAL449903-10GEA 440.43 EUR
SIAL449903-10G SIAL449903-2G
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Fluorid lithný
Vzorec: FLi
Teplota varu: 1676 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 870 °C
Hustota: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011090
Číslo CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553