Tlačiť
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
237965-100G 237965-1KG
SIAL237965-100GEA 66.59 EUR
SIAL237965-100G SIAL237965-1KG
Fluorid lithný, Sigma-Aldrich®
Fluorid lithný
Vzorec: FLi
Teplota varu: 1676 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 870 °C
Hustota: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011090
Číslo CAS: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
OSN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553