Tlačiť
Fluorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
449148-25G 449148-5G
SIAL449148-25GEA 477.34 EUR
SIAL449148-25G SIAL449148-5G
Fluorid draselný, Sigma-Aldrich®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Teplota varu: 1505 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 860 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714