Tlačiť
Fluorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ200
229814-100G 229814-10G
SIAL229814-100GEA 1076.71 EUR
SIAL229814-100G SIAL229814-10G
Fluorid draselný, Sigma-Aldrich®
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Mw: 58.1
Teplota varu: 1505
Teplota tavenia: 860
Hustota: 2.48 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011398
Číslo CAS: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
OSN: 1812
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07714