Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
20990-10G
20990-250G
20990-50G
SIAL20990-10GEA
37.95
EUR
SIAL20990-10G
SIAL20990-250G
SIAL20990-50G
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Cesium fluoride
Vzorec:
CsF Teplota varu: 1251 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 680 °C Hustota: 4,627 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00010960 Číslo CAS: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 OSN: 2923 ADR: 8,III |