Tlačiť
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
20989-10G 20989-250G
SIAL20989-10GEA 171.04 EUR
SIAL20989-10G SIAL20989-250G
Cesium fluoride, Sigma-Aldrich®
Cesium fluoride
Vzorec: CsF
Mw: 151.9
Teplota varu: 1251
Teplota tavenia: 680
Hustota: 4.627 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010960
Číslo CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
OSN: 2923
ADR: 8 III