Cesium fluoride ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10019.14
10019.22
10019.88
10019.14EA
128.18
EUR
10019.14
10019.22
10019.88
Cesium fluoride ≥99.9% (metals basis)
Cesium fluoride
Purity: 99.9%
CAS No.: 13400-13-0
Molecular Formula: CsF
Formula Weight: 151.90
Physical Form: Powder/Lump
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 6.5-7.5
Melting Point: 682°
Boiling Point: 1251°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00010960
Vzorec:
CsF Mw: 151.9 Teplota varu: 1251 °C Teplota tavenia: 682 °C Hustota: 4.627 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010960 Číslo CAS: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 OSN: 2923 ADR: 8 II |