Cesium fluoride 99.9%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
315910250
315910050
315911000
ACRO315910250EA
158.04
EUR
ACRO315910250
ACRO315910050
ACRO315911000
Cesium fluoride 99.9%, extra pure
Cesium fluoride
Vzorec:
CsF Teplota varu: 1251 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 682 °C Hustota: 4,627 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010960 Číslo CAS: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 OSN: 3288 ADR: 6.1,II |