Tlačiť
Cesium fluoride 99% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
189510250 189511000 189515000
ACRO189510250EA 121.37 EUR
ACRO189510250 ACRO189511000 ACRO189515000
Cesium fluoride 99% for analysis
Cesium fluoride
Vzorec: CsF
Mw: 151.9
Teplota varu: 1251 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 682 °C
Hustota: 4.627
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010960
Číslo CAS: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
OSN: 3288
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Aluminium (Al) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Lithium (Li) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rubidium (Rb) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Strontium (Sr) ≤10 ppm