Tlačiť
Uhličitan rubidný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
251437-10G 251437-50G
SIAL251437-10GEA 96.67 EUR
SIAL251437-10G SIAL251437-50G
Uhličitan rubidný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan rubidný
Vzorec: CO₃Rb₂
Teplota tavenia: 837 °C
Hustota: 2,43 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011188
Číslo CAS: 584-09-8
EINECS: 209-530-9