Tlačiť
Uhličitan lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
431559-250G 431559-50G
SIAL431559-250GEA 556.36 EUR
SIAL431559-250G SIAL431559-50G
Uhličitan lithný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
Teplota tavenia: 720 °C
Hustota: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011084
Číslo CAS: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549