Tlačiť
Uhličitan draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
367877-10G 367877-50G
SIAL367877-10GEA 69.8 EUR
SIAL367877-10G SIAL367877-50G
Uhličitan draselný, Sigma-Aldrich®
Uhličitan draselný
Vzorec: K₂CO₃
Teplota tavenia: 891 °C
Hustota: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011382
Číslo CAS: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM