Tlačiť
Chloristan draselný, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05076.0250 1.05076.1000
1.05076.0250EA 149.22 EUR
1.05076.0250 1.05076.1000
Chloristan draselný, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Chloristan draselný
Vzorec: ClKO₄
Teplota tavenia: 608 °C
Hustota: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Číslo MDL: MFCD00011362
Číslo CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
OSN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 17 g/l (20 °C)
Melting Point 610 °C (decomposition)
Molar Mass 138.55 g/mol
Bulk Density 1150 kg/m3
pH 5.0 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer