Chloristan draselný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11296.0E
A11296.22
A11296.36
A11296.0EEA
395.11
EUR
A11296.0E
A11296.22
A11296.36
Chloristan draselný ≥99%
Chloristan draselný
Purity: 99%
CAS No.: 7778-74-7
Molecular Formula: KClO4
Formula Weight: 138.55
Odour: Odourless
Melting Point: 301-304°
UN No.: 1489
MDL No.: MFCD00011362
Vzorec:
ClKO₄ Teplota tavenia: 301…304 °C Hustota: 2,52 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011362 Číslo CAS: 7778-74-7 EINECS: 231-912-9 OSN: 1489 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,7653 |