Tlačiť
Chloristan draselný, anhydrous 99.0-100.5% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11630.22 11630.36
11630.22EA 61.77 EUR
11630.22 11630.36
Chloristan draselný, anhydrous 99.0-100.5% ACS
Chloristan draselný
Purity: 99.0-100.5% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 2.52 Melting Point: 400° dec. Solubility: Partially soluble in water. Insoluble in alcohol. Merck Reference: 14,7653 UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
For Parr Bomb Work
Vzorec: ClKO₄
Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.)
Hustota: 2,52
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011362
Číslo CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
OSN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7653