Tlačiť
Chloristan draselný 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
221360250 221365000 221360010 221360025
ACRO221360250EA 37.46 EUR
ACRO221360250 ACRO221365000 ACRO221360010 ACRO221360025
Chloristan draselný 99+% for analysis
Chloristan draselný
Vzorec: ClKO₄
Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.)
Hustota: 2,5239 g/cm³ (10.7 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011362
Číslo CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
OSN: 1489
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07738
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm