Tlačiť
Chlorid sodný ≥99%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
S9625-10KGEA 264.74 EUR
S9625-10KG S9625-1KG S9625-5KG
Chlorid sodný ≥99%, Reagent Grade
Chlorid sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1,465 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 800 °C
Hustota: 2,160 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Assay (argentometric) 99.5 - 100.5 %
Colour of the solution complying
Turbidity of solution complying