Tlačiť
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3014-10KG S3014-1KG S3014-500G S3014-5KG S3014-6X1KG
SIALS3014-10KGEA 0 EUR
SIALS3014-10KG SIALS3014-1KG SIALS3014-500G SIALS3014-5KG SIALS3014-6X1KG
Chlorid sodný, Sigma-Aldrich®
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Teplota varu: 1413 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003477
Číslo CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599