Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
449881-10G
449881-50G
SIAL449881-10GEA
99.08
EUR
SIAL449881-10G
SIAL449881-50G
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Chlorid lithný
Vzorec:
LiCl Teplota varu: 1382 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 614 °C Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011078 Číslo CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 13,05550 |