Tlačiť
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449881-10G 449881-50G
SIAL449881-10GEA 99.08 EUR
SIAL449881-10G SIAL449881-50G
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Teplota varu: 1382 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550