Tlačiť
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
429457-25G 429457-5G
SIAL429457-25GEA 350.98 EUR
SIAL429457-25G SIAL429457-5G
Chlorid lithný, Sigma-Aldrich®
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Teplota varu: 1382 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 614 °C
Hustota: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550