Tlačiť
Chlorid lithný 99 ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
310468-100G 310468-2.5KG 310468-500G 310468-10KG
310468-100GEA 73.3 EUR
310468-100G 310468-2.5KG 310468-500G HONC310468-10KG
Chlorid lithný 99 ACS, Fluka™
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Mw: 42.39
Teplota varu: 1,360 °C(1,013 hPa)
Teplota tavenia: 605 °C
Hustota: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Room Temperature
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 1.0 %
Titrable Base Max. 0.008 meq/g
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Barium (Ba) Max. 0.003 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.20 %
Heavy metals (ICP) ACS Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %