Tlačiť
Chlorid lithný 99%, Reagent Grade
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 57.76 EUR
213233-100G 213233-2KG
Chlorid lithný 99%, Reagent Grade
Chlorid lithný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: LiCl
Teplota varu: 1,360 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 605 °C
Hustota: 2,07 g/cm3 (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011078
Číslo CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5 - 101.5 %