Chlorid lithný, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Ampuled under argon
Purity: 99.995%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.068
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Vzorec:
LiCl Teplota varu: 1325…1360 °C Teplota tavenia: 605 °C Hustota: 2,068 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011078 Číslo CAS: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |