Tlačiť
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P9333-500G P9333-1KG
SIALP9333-500GEA 161.65 EUR
SIALP9333-500G SIALP9333-1KG
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Teplota varu: 1420 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621