Tlačiť
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Potassiumchloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5405-1KG P5405-250G P5405-500G
SIALP5405-1KGEA 199.48 EUR
SIALP5405-1KG SIALP5405-250G SIALP5405-500G
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420
Teplota tavenia: 773
Hustota: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621