Tlačiť

Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck

Synonymá: Potassiumchloride

M-Clarity™ quality level = MQ200

204099-250G 204099-50G
SIAL204099-250GEA 570.4 EUR
SIAL204099-250G SIAL204099-50G
Chlorid draselný, Sigma-Aldrich®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Mw: 74.55
Teplota varu: 1420
Teplota tavenia: 773
Hustota: 1.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011360
Číslo CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR