Tlačiť
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203025-10G 203025-50G
SIAL203025-10GEA 178.9 EUR
SIAL203025-10G SIAL203025-50G
Chlorid cesný, Sigma-Aldrich®
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Teplota varu: 1303 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 646 °C
Hustota: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010955
Číslo CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021