Tlačiť
Bromid lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
449873-100G 449873-25G
SIAL449873-100GEA 502.21 EUR
SIAL449873-100G SIAL449873-25G
Bromid lithný, Sigma-Aldrich®
Bromid lithný
Vzorec: LiBr
Teplota varu: 1265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 550 °C
Hustota: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011077
Číslo CAS: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548