Tlačiť
Bromid cesný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Cesiumbromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
429392-10G 429392-1G
SIAL429392-10GEA 235.13 EUR
SIAL429392-10G SIAL429392-1G
Bromid cesný, Sigma-Aldrich®
Bromid cesný
Vzorec: BrCs
Mw: 212.81
Teplota varu: 1300
Teplota tavenia: 636
Hustota: 4.46 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010954
Číslo CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019