Bromid cesný ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cesiumbromide
12928.18
12928.30
12928.18EA
133.39
EUR
12928.18
12928.30
Bromid cesný ≥99.9% (metals basis)
Bromid cesný
Purity: 99.9%
CAS No.: 7787-69-1
Molecular Formula: BrCs
Formula Weight: 212.81
Physical Form: Crystalline
Density: 4.44
Refractive Index: 1.6984
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 636°
Boiling Point: 1300°
Merck Reference: 14,2009
MDL No.: MFCD00010954
Vzorec:
BrCs Mw: 212.81 Teplota varu: 1300 °C Teplota tavenia: 636 Hustota: 4.44 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010954 Číslo CAS: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Merck Index: 14,2009 |