Tlačiť
Bromid cesný 99.9%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cesiumbromide
192060250 192061000
ACRO192060250EA 130.58 EUR
ACRO192060250 ACRO192061000
Bromid cesný 99.9%, pure
Bromid cesný
Vzorec: BrCs
Mw: 212.81
Teplota varu: 1300
Teplota tavenia: 636
Hustota: 4.44 g/cm³
Číslo MDL: MFCD00010954
Číslo CAS: 7787-69-1
EINECS: 232-130-0
Merck Index: 13,02019
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %