Tlačiť
Metaboritan lithný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
205524-100G 205524-500G
SIAL205524-100GEA 153.63 EUR
SIAL205524-100G SIAL205524-500G
Metaboritan lithný, Sigma-Aldrich®
Metaboritan lithný
Vzorec: BLiO₂
Teplota varu: 1719 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 845 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011089
Číslo CAS: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546