Tlačiť
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
480886-100G 480886-25G
SIAL480886-100GEA 712.2 EUR
SIAL480886-100G SIAL480886-25G
Tetrahydroboritan sodný, Sigma-Aldrich®
Tetrahydroboritan sodný
Vzorec: NaBH₄
Mw: 37.83
Teplota tavenia: 400
Hustota: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 69
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003518
Číslo CAS: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
OSN: 1426
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,08664